주요 문서
BAF196160000
SP Bel-Art® Wye (Y) Tubing Connectors
tubing I.D. 0.375 in. (9.5 mm)
동의어(들):
connectors, tubing, tubing coupler
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122800
NACRES:
NB.43
포장
pack of 12 ea
제조업체/상표
Bel-Art F19616-0000
길이 × 너비
63.5 in. (40.5 mm) × 2.5 in. (63.5 mm)
튜빙 I.D.
0.375 in. (9.5 mm)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Use these fittings to ensure a tight, secure connection between lengths of tubing having the same inner diameter (I.D.).
특징 및 장점
  • Multiple barbs per arm provide additional contact between the fitting and the tubing for extra gripping power
  • Chemical-resistant polypropylene plastic for use with a wide range of liquids or gases
  • FDA-grade for direct contact with food, drugs, and cosmetics
  • Autoclavable
법적 정보
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)