문서
Z423335
Sigma-Aldrich
Scienceware® safety labeled wash bottles
Water
동의어(들):
lab bottles, safety bottles, wash bottle
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103209
NACRES:
NB.17
material
low-density polyethylene
특징
with cap
포장
pack of 6 bottles
제조업체/상표
Bel-Art F11646-0621
용량
500 mL
색상
opaque
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP