₩254,664
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추천 제품
material
ETFE cap
FEP tube
PFA bottle
narrow-mouth bottle
round bottle
white bottle
조인트
Joints threaded neck (GL 25)
특징
label no label
vented
with cap
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
BRAND 143848
용량
250 mL
직경 × 높이
61 mm × 157 mm
피팅
GL 25 narrow neck
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Technical Grade-PFA, screw caps ETFE, with tubes FEP. These bottles contain a small fraction of reprocessed PFA from our production process. Tips of wash tubes may be cut to increase flow rate. Withstands high temperatures and chemical attack.
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.