CLS1300P1L
Corning® narrow mouth wash bottle, reusable
capacity 1 L, low-density polyethylene (LDPE), with GL-25 PP screw cap
동의어(들):
laboratory wash bottles, plastic wash bottles
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
12 EA
₩141,187
₩141,187
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
모든 사진(1)
크기 선택
보기 변경
12 EA
₩141,187
About This Item
UNSPSC 코드:
41103209
NACRES:
NB.43
₩141,187
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추천 제품
material
cylindrical bottle
low-density polyethylene (LDPE)
narrow-mouth bottle
screw top cap
white bottle
포장
pack of 12 ea
제조업체/상표
Corning 1300P-1L
높이 × O.D.
135 mm × 58 mm
용량
1 L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
These bottles are manufactured from low density polyethylene and are offered with a narrow mouth. The cap and dispensing tube are manufactured from Polypropylene (PP) to optimize backflow of the solution. The design allows minimal turbulence of the liquid in the bottle.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.