주요 문서
BR131100
BRAND® stopcock for storage / aspirator bottles and drums
polypropylene
동의어(들):
Stopcocks
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩35,931
₩35,931
예상 입고일2025년 6월 03일세부사항
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩35,931
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.35
₩35,931
예상 입고일2025년 6월 03일세부사항
material
polypropylene
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
BRAND 131100
커넥션 크기
3/4 in.
일반 설명
The BRAND® stopcock for storage and aspirator bottles and drums is designed to fit all sizes, providing a versatile solution for fluid management in laboratory settings. It features a polypropylene (PP) adapter, ensuring compatibility with various containers. The stopcock comes with two FKM seals
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)