주요 문서
BR130974
BRAND® storage bottle
volume 10 L, wide neck
동의어(들):
Bottles, Storage Bottles
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩82,215
₩82,215
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩82,215
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.17
₩82,215
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
high-density polyethylene
round bottle
white bottle
wide-mouth bottle
조인트
joint threaded neck
특징
with cap
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
BRAND 130974
용량
10 L
직경 × 높이
210 mm × 395 mm
용적
10 L
10000 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
With screw cap and carrying handle.
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)