주요 문서
BR124633
BRAND® glass dropping bottle with dropping pipette and rubber teat
capacity 50 mL, clear soda-lime glass
동의어(들):
Bottles, Dropping bottles, Glass
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩36,642
₩36,642
예상 입고일2025년 4월 28일세부사항
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩36,642
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.43
₩36,642
예상 입고일2025년 4월 28일세부사항
material
clear soda-lime glass
narrow-mouth bottle
round bottle
rubber cap
조인트
joint ST/NS neck
특징
autoclavable: no
cap
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
BRAND 124633
용량
50 mL
직경 × 높이
45 mm × 130 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The BRAND® Glass Dropping Bottle is designed for precise liquid dispensing in laboratory settings. Made from soda-lime glass, this durable bottle features an interchangeable ground joint stopper that incorporates an integrated dropping pipette with a rubber cap. This design allows for accurate and controlled delivery of liquids, making it ideal for various applications in chemistry and biology.
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)