주요 문서
CLS1500125
Corning® narrow mouth reagent bottle with Pyrex® ST stopper
capacity 125 mL, stopper joint: 19
동의어(들):
plastic bottle, plastic bottles, storage bottle
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
48 EA
₩1,968,288
₩1,968,288
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
48 EA
₩1,968,288
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.43
₩1,968,288
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
borosilicate glass bottle
clear bottle
cylindrical bottle
narrow-mouth bottle
polypropylene cap
조인트
joint: stopper19
특징
cap
포장
case of 48 ea
pack of 6 ea
제조업체/상표
Corning 1500-125
bottle neck diam.
~31 mm
용량
125 mL
직경 × 높이
75 mm × 107.5 mm
피팅
45
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
These Pyrex narrow mouth reagent storage bottles have sturdy ground necks with standard taper stoppers.
특징 및 장점
  • Corning® narrow mouth reagent bottle with Pyrex® ST stopper is made of Type I Class A - Low-Expansion Borosilicate Glass.
  • Can withstand repeated standard autoclave cycles of 121°C at 15 psi for 15 minutes.
  • Capacity - 125 mL.
  • Product Dimensions - 57 mm OD x 108 mm High (w/o Stopper).
  • Devoid of animal origin materials.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)