주요 문서
BMSV0020F1
Sigma-Aldrich
Aspire Laboratory Aspirator Accessories
Hydrophobic filter
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩58,464
₩58,464
예상 입고일2025년 5월 29일세부사항
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩58,464
About This Item
UNSPSC 코드:
41100000
NACRES:
NB.79
₩58,464
예상 입고일2025년 5월 29일세부사항
포장
pk of 1 ea (1 filter each included)
제조업체/상표
Benchmark Scientific V0020-F1
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Accessories designed for use with Aspire laboratory aspirator.
Aspire Laboratory Aspirator Accessories, Hydrophobic filter blocks the entering of fluids into the pump unit. It also protects the pump unit from bacterial contamination.
특징 및 장점
  • Provides a barrier to protect against bacterial contamination of pump unit
법적 정보
6538 is a trademark of American Type Culture Collection
Aspire is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)