주요 문서
CLS4931
Costar® vacuum aspirator
8-channel adapter
동의어(들):
Costar aspirator, Vacuum aspirator
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩238,931
₩238,931
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩238,931
About This Item
UNSPSC 코드:
41121500
NACRES:
NB.11
₩238,931
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
포장
pack of 1
제조업체/상표
Corning 4931
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
This is an 8-channel adapter that fits on to the Costar® Aspirator (CLS4930) so that it can be used to remove media and solutions from 8 wells simultaneously on a 96 well plate.
Please note: Only the 8-channel adapter is supplied for product CLS4931, despite the image on this web page showing both the adapter and the Costar® Aspirator (CLS4930) together they are sold separately.
법적 정보
Costar is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)