BMSV0020E
Aspire™ Laboratory Aspirator
includes base with internal vacuum pump, 2 L Polycarbonate bottle with lid, silicone tubing, handheld vacuum controller and single channel adapters, AC/DC input 230 V AC, Schuko plug
동의어(들):
aspiration system, vacuum aspirator
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
UNSPSC 코드:
41161502
NACRES:
NB.79
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
추천 제품
제조업체/상표
Benchmark Scientific V0020-E
파라미터
-0 mbar vacuum (-750 mbar)
외부 너비(W) × 직경(D) × 높이(H)
9.5 in. × 7.9 in. × 13.9 in.
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The ASPIRE Laboratory Aspirator incorporates a quiet, maintenance-free pump inside a sturdy, yet compact base. The vacuum is fully adjustable, with a pressure gauge that displays the vacuum level, allowing full control of aspirating speed. The ASPIRE is an ideal choice for a wide range of laboratory aspirating applications, including removal of media from tissue culture vessels or plates, and supernatants.
법적 정보
Aspire is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
관련 제품
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객