문서
P8049
Sigma-Aldrich
Pipette Pump II
blue
동의어(들):
pipette filler, thumb wheel pipette pump
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121500
NACRES:
NB.01
material
plastic
silicone
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Bel-Art F37911-1002
용적
2 mL
색상
blue
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
For safe and accurate pipetting with one-handed operation. Rotation of the thumb wheel provides precise control of filling or dispensing. Rapid emptying is possible by pressing the plunger or the quick release bar (not available on the 0.2 mL pump). Color coded for easy identification.
호환성
for pipettes up to 2 mL
법적 정보
Pipette Pump is a trademark of SP Scienceware, a division of SP