주요 문서
BAF367391000
SP Bel-Art® Economy Scoops
stainless steel, nominal capacity 1000 mL (34 oz)
동의어(들):
Lab Scoop, spoon
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122800
NACRES:
NB.43
material
stainless steel
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Bel-Art F36739-1000
전체 길이
12 in. (305 oz)
bowl diam.
4.125 in. (105 mm)
공칭 용량
1000 mL (34 oz)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Low-cost, sturdy scoop ideal for general laboratory use with high sides to prevent spillage.
특징 및 장점
  • Reusable, high-quality scoops help reduce laboratory waste
  • Helps meet sustainability goals when used in place of disposable scoops
  • Useful in applications with limited salt exposure
  • 304 grade stainless steel
  • Autoclavable
법적 정보
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)