주요 문서
Z423378
Easy-Read® thermometer
temperature -10-110 °C, immersion level, total
동의어(들):
immersion thermometer
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩44,356
25 EA
₩784,798
₩44,356
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩44,356
25 EA
₩784,798
About This Item
UNSPSC 코드:
41112303
NACRES:
NB.79
₩44,356
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
특징
immersion level total
포장
pack of 1 ea
pack of 25 ea
제조업체/상표
HB Instruments B60303-0000
온도 측정 범위
-10-110 °C
길이
200 mm
O.D.
6-7 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Easy-to-read thermometers with black printing on a bright yellow background. Filled with contrasting black, non-hazardous, Enviro-Safe liquid. Calibrated with NIST, DKD standards.
애플리케이션
Easy Read® thermometer can be used in pharmaceutical, petrochemical, food, beverage processing, dairies, breweries, distilleries, universities and chemical labs.
법적 정보
Easy Read is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
관련 제품
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1