주요 문서
804746
Sigma-Aldrich
Poly(N-(2-hydroxypropyl)methacrylamide)
average Mn 30,000-50,000, PDI ≤1.3
동의어(들):
PHPMA, PolyHPMA
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩269,686
₩269,686
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩269,686
About This Item
Linear Formula:
(C7H13NO2)n
UNSPSC 코드:
12162002
NACRES:
NA.23
₩269,686
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
양식
powder
Quality Level
분자량
average Mn 30,000-50,000
PDI
≤1.3
저장 온도
2-8°C
애플리케이션
PolyHPMA is a biocompatible, hydrophilic polymer commonly used in bioconjugation.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Jindrich Kopecek et al.
Advanced drug delivery reviews, 62(2), 122-149 (2009-11-19)
The overview covers the discovery of N-(2-hydroxypropyl)methacrylamide (HPMA) copolymers, initial studies on their synthesis, evaluation of biological properties, and explorations of their potential as carriers of biologically active compounds in general and anticancer drugs in particular. The focus is on