주요 문서
ALD00348
Sigma-Aldrich
Boc-3-[3,4-bis(trifluoromethyl)phenyl]-L-alanine
≥95% (HPLC)
동의어(들):
(S)-3-(3,4-Bis(trifluoromethyl)phenyl)-2-(tert-butoxycarbonylamino)propanoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩186,354
₩186,354
예상 입고일2025년 5월 29일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩186,354
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C16H17F6NO4
CAS Number:
Molecular Weight:
401.30
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩186,354
예상 입고일2025년 5월 29일세부사항
벌크 견적 요청
설명
ALPH: +24.0, 0.5%EtOH
Quality Level
분석
≥95% (HPLC)
양식
powder or solid
반응 적합성
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
reagent type: ligand
reaction type: C-H Activation
응용 분야
peptide synthesis
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OC([C@@H](NC(OC(C)(C)C)=O)CC1=CC(C(F)(F)F)=C(C(F)(F)F)C=C1)=O
InChI
1S/C16H17F6NO4/c1-14(2,3)27-13(26)23-11(12(24)25)7-8-4-5-9(15(17,18)19)10(6-8)16(20,21)22/h4-6,11H,7H2,1-3H3,(H,23,26)(H,24,25)/t11-/m0/s1
InChI key
LLRXWQAYIGATCH-NSHDSACASA-N
애플리케이션
Unnatural amino acid was derived from a C-H Activation methodology developed by Jin-Quan Yu and coworkers. The Pd-mediated C-C bond formation can be made in tandem with 2-Methylpyridine (Aldrich 109835).
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)