A7302
4-Acetamidophenol
98%
동의어(들):
Acetaminophen, 4′-Hydroxyacetanilide, 4-Acetamidophenol, N-(4-Hydroxyphenyl)acetamide, N-Acetyl-4-aminophenol, APAP, Paracetamol
About This Item
추천 제품
분석
98%
양식
crystals
mp
168-172 °C (lit.)
저장 온도
room temp
SMILES string
CC(=O)Nc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C8H9NO2/c1-6(10)9-7-2-4-8(11)5-3-7/h2-5,11H,1H3,(H,9,10)
InChI key
RZVAJINKPMORJF-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
human ... FAAH(2166) , PTGS1(5742) , PTGS2(5743) , TRPV1(7442)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
364.3 °F - Pensky-Martens closed cup
Flash Point (°C)
184.6 °C - Pensky-Martens closed cup