주요 문서
A68807
Sigma-Aldrich
4-Nitro-3-(trifluoromethyl)aniline
98%
동의어(들):
4-Nitro-α,α,α-trifluoro-m-toluidine, 5-Amino-2-nitrobenzotrifluoride
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩166,663
₩166,663
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩166,663
About This Item
Linear Formula:
O2NC6H3(CF3)NH2
CAS Number:
Molecular Weight:
206.12
Beilstein:
2650702
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩166,663
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
98%
양식
powder
mp
125-129 °C (lit.)
SMILES string
Nc1ccc(c(c1)C(F)(F)F)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H5F3N2O2/c8-7(9,10)5-3-4(11)1-2-6(5)12(13)14/h1-3H,11H2
InChI key
UTKUVRNVYFTEHF-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1
Gábor Benkovics et al.
International journal of pharmaceutics, 531(2), 614-620 (2017-05-16)
This contribution reports the design, synthesis and photochemical properties of a novel cationic, water soluble, β-cyclodextrin (βCD) conjugate integrating an anthracene moiety and a nitroaniline derivative within the primary side of the βCD scaffold. Photoinduced energy transfer between the anthracene
M Schulz et al.
European journal of clinical pharmacology, 34(6), 633-636 (1988-01-01)
Flutamide is a nonsteroidal antiandrogen used in the treatment of prostatic carcinoma. We have investigated the disposition of flutamide and its two major metabolites in ten urological in-patients without significant liver or renal disease. After oral administration flutamide is absorbed