문서
C33204
Sigma-Aldrich
2,6-Diamino-4-chloropyrimidine
98%
동의어(들):
4-Chloro-2,6-diaminopyrimidine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C4H5ClN4
CAS Number:
Molecular Weight:
144.56
Beilstein:
118455
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
98%
형태
powder
mp
199-202 °C (lit.)
SMILES string
Nc1cc(Cl)nc(N)n1
InChI
1S/C4H5ClN4/c5-2-1-3(6)9-4(7)8-2/h1H,(H4,6,7,8,9)
InChI key
QJIUMVUZDYPQRT-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3