주요 문서
233234
Sigma-Aldrich
3-Chloro-4-fluoronitrobenzene
98%
동의어(들):
2-Chloro-1-fluoro-4-nitrobenzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
25 G
₩241,672
₩241,672
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
25 G
₩241,672
About This Item
Linear Formula:
ClC6H3(F)NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
175.54
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩241,672
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
98%
양식
solid
mp
40-42 °C (lit.)
SMILES string
[O-][N+](=O)c1ccc(F)c(Cl)c1
InChI
1S/C6H3ClFNO2/c7-5-3-4(9(10)11)1-2-6(5)8/h1-3H
InChI key
DPHCXXYPSYMICK-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
2-Chloro-1-fluoro-4-nitrobenzene undergoes reduction in the presence of Mo(CO)6 and 1,8-diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene (DBU) under microwave irradiation to yield a mixture of 3-chloro-4-fluoroaniline and 3-chloro-4-ethoxyaniline[1].
애플리케이션
2-Chloro-1-fluoro-4-nitrobenzene has been used in synthesis of:
  • benzoimidolones on Ameba resin[2]
  • methyl 6,7,8,9-tetrahydropyrido[1,2-a]indol-10-ylacetate[3]
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Microwave mediated reduction of heterocycle and fluorine containing nitroaromatics with Mo (CO)6 and DBU.
Spencer J, et al.
Tetrahedron, 64(44), 10195-10200 (2008)
Practical and efficient synthesis of N-fused tricyclic indoles.
Koay N, et al.
Tetrahedron Letters, 52(1), 122-124 (2011)
Microwave-assisted traceless synthesis of benzimidazolones.
Xu X-J and Zong Y-X.
Tetrahedron Letters, 48(1), 129-132 (2007)