주요 문서
97233
Sigma-Aldrich
1,3-Di-Z-2-(trifluoromethylsulfonyl)guanidine
≥98.0% (HPLC)
동의어(들):
1,3-Bis(benzyloxycarbonyl)-2-(trifluoromethylsulfonyl)guanidine, 2-(Trifluoromethylsulfonyl)-1,3-di-Z-guanidine
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩2,262,638
₩2,262,638
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩2,262,638
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C18H16F3N3O6S
CAS Number:
Molecular Weight:
459.40
Beilstein:
7956609
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩2,262,638
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
≥98.0% (HPLC)
양식
crystals
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
FC(F)(F)S(=O)(=O)N=C(NC(=O)OCc1ccccc1)NC(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C18H16F3N3O6S/c19-18(20,21)31(27,28)24-15(22-16(25)29-11-13-7-3-1-4-8-13)23-17(26)30-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2,(H2,22,23,24,25,26)
InChI key
GLZHTZVKRCUQRB-UHFFFAOYSA-N
기타 정보
Guanidinylation reagent[1]
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
K. Feichtinger et al.
The Journal of Organic Chemistry, 63, 3804-3804 (1998)