913766
9,10-Dioxo-9,10-dihydrophenanthrene-3-carboxylic acid
≥95%
동의어(들):
9,10-phenanthrenequinone photoclick reagent, Light-initiated bioorthogonal photoclick cycloaddition reagent, PQ
크기 선택
분석
≥95%
양식
powder
저장 온도
−20°C
SMILES string
OC(=O)c1cc2c(cc1)C(=O)C(=O)c3c2cccc3
InChI
1S/C15H8O4/c16-13-10-4-2-1-3-9(10)12-7-8(15(18)19)5-6-11(12)14(13)17/h1-7H,(H,18,19)
InChI key
DKIFEYAEWKRYFT-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
관련 제품
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터