주요 문서
84190
Sigma-Aldrich
2-(2-Aminoethyl)-1,3-di-Boc-guanidine
≥90% (HPLC), for peptide synthesis
동의어(들):
1,3-Di-Boc-2-(2-aminoethyl)guanidine
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩286,433
5 G
₩1,139,845
₩286,433
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩286,433
5 G
₩1,139,845
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C13H26N4O4
CAS Number:
Molecular Weight:
302.37
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩286,433
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
제품명
2-(2-Aminoethyl)-1,3-di-Boc-guanidine, technical, ≥90% (HPLC)
grade
technical
분석
≥90% (HPLC)
양식
lumps
mp
95-98 °C
응용 분야
peptide synthesis
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N\C(NC(=O)OC(C)(C)C)=N\CCN
InChI
1S/C13H26N4O4/c1-12(2,3)20-10(18)16-9(15-8-7-14)17-11(19)21-13(4,5)6/h7-8,14H2,1-6H3,(H2,15,16,17,18,19)
InChI key
GKQKBELHRNEGCI-UHFFFAOYSA-N
기타 정보
Guanidinylation reagent[1]
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
K C Nicolaou et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 6(8), 1185-1208 (1998-10-24)
Recent studies demonstrated that peptide and antibody antagonists of integrin alpha v beta 3 block angiogenesis and tumor growth. In this article, the design, synthesis and biological evaluation of a series of nitroaryl ether-based, nonpeptide mimetics are described. The design