주요 문서
933287
Sigma-Aldrich
SEM Sample Holder
Multi Pin Holder for 8 Pin Stubs, 3.2mm (1⁄8”)
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EACH
₩447,818
₩447,818
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EACH
₩447,818
About This Item
UNSPSC 코드:
41111761
NACRES:
NB.35
₩447,818
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
EMS techware
애플리케이션
This 50 mm in diameter multi pin holder is designed to save time. It is made from machined aluminum with stainless steel Allen wrench screws. It accommodates up to eight standard 12.7 mm (½") pin stubs.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)