주요 문서
933155
Sigma-Aldrich
SEM Mounting
Alum Mount, Slotted Head, H 6 mm
동의어(들):
SEM stub
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EACH
₩96,628
₩96,628
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EACH
₩96,628
About This Item
UNSPSC 코드:
41111761
NACRES:
NA.23
₩96,628
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
높이
6 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
EMS techware
애플리케이션
It is used as a substrate to mount samples for Scanning Electron Microscopy (SEM)
특징 및 장점
Tapered end pin.
Slotted head ½" dia. (12.7mm), pin ⅛" dia. (3.1mm), 6mm (H)
포장
1EA = 50 mounts/pk
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
질문
1–2 / 2 질문  
  1. IS this mount compatible for TESCAN table top SEM?
    1 답변
    1. Contact the instrument manufacturer to determine the compatibility of the SEM mount with the device. The dimensions for this product are slotted head ½" diameter (12.7 mm), pin ⅛" diameter (3.1 mm), and 6 mm height.
      도움이 되었습니까?
  2. il prezzo è di un singolo stub? inoltre avete anche il biadesivo conduttivo per fissare i campioni? grazie
    1 답변
    1. The 1EA pack size includes 50 SEM mounts. Unfortunately, SEM conductive tape is not currently offered.