주요 문서
933279
Sigma-Aldrich
SEM Sample Holder
Variable Tilt Mount holder, For Pin
동의어(들):
variable tilt mount
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EACH
₩298,613
₩298,613
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EACH
₩298,613
About This Item
UNSPSC 코드:
41111761
NACRES:
NB.35
₩298,613
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
EMS techware
The mount is marked for 30°, 45°, 70° and 90°. The table measures 11 x 11 mm (0.46" x0.46")and the overall size is 14 x 14 x12.7 mm.
애플리케이션
This mount which is made from aluminum is used for the mounting and tilting of samples from 0° – 90° as well as for SEM investigation with small working distances.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)