주요 문서
933198
Sigma-Aldrich
SEM Sample Holder
Thin Sample Holder, size 8 mm
동의어(들):
slotted pin stub
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41111761
NACRES:
NA.23
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
크기
8 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
EMS techware
For most AMRAY: ½" diameter (12.7 mm), ⅛" (3.1 mm)dia. pin (3.1 mm) with split openings up to ¼" (6.4 mm). Available with either 8 mm (5/16") pin height or 15 mm (9/16") pin height.For ISI, JEOL, TOPCON: Double set screw for a secure holding of the specimen during observation. 15 mm (9/16")(dia). x 10 mm (3/8")(H), 6.4 mm (1/4") split.
For most AMRAY: 1/2" diameter (12.7mm), 1/8" (3.1mm)dia. Pin (3.1mm) with split openings up to 1/4" (6.4mm), with 8mm (5/16") pin height
애플리케이션
Ideal for examination of cross section of thin samples, such as wafers, multi-layer of capacitors, plastics, metals, etc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)