주요 문서
932825
Sigma-Aldrich
Tweezer
High Precision, Style 5, Locking, bent tip
동의어(들):
Gripper, Tweezer
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EACH
₩149,916
₩149,916
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EACH
₩149,916
About This Item
UNSPSC 코드:
41111761
NACRES:
NB.35
₩149,916
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
일반 설명
EMS techware
애플리케이션
High precision and ultrafine tweezers. Typical applications include tweezers for the electronic industry, watch-makers, jewelers and laboratory and medical applications in moderately aggressive chemical environments. Extra fine, bent tips, maximum visibility, with locking system.
Length: 110 mm.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)