주요 문서
917273
Sigma-Aldrich
Tapered dispensing tips
20G, 0.50″, 50/box
동의어(들):
3d bioprinting consumables, Bioprinting nozzle
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EACH
₩102,414
₩102,414
예상 입고일2025년 7월 04일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EACH
₩102,414
About This Item
UNSPSC 코드:
42182011
NACRES:
NB.51
₩102,414
예상 입고일2025년 7월 04일세부사항
벌크 견적 요청
Quality Level
설명
Tapered dispensing tips, polypropylene, 20 gauge, pink, ID 0.023″, 50/box
애플리케이션
The tapered design provides smooth flow of viscous fluids and resists clogging when dispensing particle-filled materials.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)