반응 적합성
reagent type: linker
작용기
Boc
carboxylic acid
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[H][C@]12[C@](N(C(OC(C)(C)C)=O)CC2)([H])CN(C3=NC(C(O)=O)=CS3)CC1
InChI
1S/C16H23N3O4S/c1-16(2,3)23-15(22)19-7-5-10-4-6-18(8-12(10)19)14-17-11(9-24-14)13(20)21/h9-10,12H,4-8H2,1-3H3,(H,20,21)/t10-,12-/m0/s1
InChI key
JQJPLRYBMMRMOU-JQWIXIFHSA-N
애플리케이션
Similar linkers in this series:
923281
923303
기타 정보
법적 정보
관련 제품
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터