주요 문서
920657
Sigma-Aldrich
3-(7-(tert-Butoxycarbonyl)-2-ethyl-5,6,7,8-tetrahydroimidazo[1,2-a]pyrazin-3-yl)propanoic acid hydrochloride
동의어(들):
Rigid linker for PROTAC® development
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
50 MG
₩689,185
₩689,185
예상 입고일2025년 5월 23일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
50 MG
₩689,185
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C16H26ClN3O4
Molecular Weight:
359.85
UNSPSC 코드:
12352106
NACRES:
NA.22
₩689,185
예상 입고일2025년 5월 23일세부사항
벌크 견적 요청
양식
powder and chunks
Quality Level
반응 적합성
reagent type: linker
작용기
Boc
carboxylic acid
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CCC1=C(CCC(O)=O)N2CCN(C(OC(C)(C)C)=O)CC2=N1.Cl
InChI key
OYHWWEYTVJATKM-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
3-(7-(tert-Butoxycarbonyl)-2-ethyl-5,6,7,8-tetrahydroimidazo[1,2-a]pyrazin-3-yl)propanoic acid hydrochloride is useful as a rigid linker in PROTAC development for targeted protein degradation as well as chemical conjugates. Incorporation of rigidity into the linker region of bifunctional protein degraders may impact the 3D orientation of the degrader and thus ternary complex formation as well as optimization of drug-like properties. Developed in partnership with ComInnex.
법적 정보
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license
관련 제품
제품 번호
설명
가격
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)