주요 문서
915718
Sigma-Aldrich
NanoFabTx reagent
PEGPLGA-75H
동의어(들):
Formulation kit, NanoFabTx
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
500 MG
₩882,543
₩882,543
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
500 MG
₩882,543
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H10O2·C2H4O)x·CH4O
UNSPSC 코드:
12162002
NACRES:
NA.23
₩882,543
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
응용 분야
advanced drug delivery
저장 온도
2-8°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
NanoFabTx reagent, PEGPLGA-75H is a component of our NanoFabTx PEG-PLGA drug formulation screening kit (917796), which includes additional reagents and protocols for nanoprecipitation and microfluidics to synthesize 100-200 nm nanoparticles. NanoFabTx reagent, PEGPLGA-75H is a pegylated poly(lactic-co-glycolic acid) (PLGA) polymer. PLGA is a biocompatible and biodegradable polymer that has been used widely in drug delivery systems for controlled drug release of many different types of therapeutic molecules.
애플리케이션
NanoFabTx reagent, PEGPLGA-75H can be used as a refill for the component in our NanoFabTx PEG-PLGA drug formulation screening kit (917796).
법적 정보
NANOFABTX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)