주요 문서
911631
Sigma-Aldrich
NanoFabTx reagent
Stabilizer-Micro
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
50 ML
₩171,535
₩171,535
예상 입고일2025년 7월 18일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
50 ML
₩171,535
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H10O2·C2H4O)x·CH4O
CAS Number:
UNSPSC 코드:
12162002
NACRES:
NA.51
₩171,535
예상 입고일2025년 7월 18일세부사항
벌크 견적 요청
Quality Level
응용 분야
advanced drug delivery
저장 온도
2-8°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
NanoFabTx reagent, Stabilizer-Micro is a component of our NanoFabTx PLGA-micro formulation kits (912212, 912220), which include additional reagents and protocols for nanoprecipitation and microfluidics to synthesize microparticles 1-30 μm in size. NanoFabTx reagent, Stabilizer-Micro is a polymer stabilizer.
애플리케이션
NanoFabTx reagent, Stabilizer-Micro can be used as a refill for the component in our NanoFabTx PLGA-micro formulation kits (912212, 912220).
법적 정보
NANOFABTX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)