911658
Pomalidomide-C3-NH2 hydrochloride
≥95%
동의어(들):
4-((3-Aminopropyl)amino)-2-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)isoindoline-1,3-dione hydrochloride, Crosslinker−E3 ligase ligand conjugate, Pomalidomide conjugate, Protein degrader building block for PROTAC® research, Template for synthesis of targeted protein degrader
크기 선택
About This Item
추천 제품
ligand
pomalidomide
분석
≥95%
양식
powder
반응 적합성
reactivity: carboxyl reactive
reagent type: ligand-linker conjugate
작용기
amine
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O=C(C(CC1)N(C2=O)C(C3=C2C=CC=C3NCCCN)=O)NC1=O.Cl
InChI key
MCJLKXXQNIILGB-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
기타 정보
법적 정보
관련 제품
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Repr. 1B
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
Protein Degrader Building Blocks are a collection of crosslinker-E3 ligand conjugates with a pendant functional group for covalent linkage to a target ligand.