powder
포함
~60% water
라벨링 범위
5 wt. % loading (dry basis)
중량
Unit weight excludes weight of water
Matrix
activated carbon support
SMILES string
[Pd]
InChI
1S/Pd
InChI key
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
- hydrogenation aromatic nitro groups
기타 정보
법적 정보
관련 제품
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
문서
An application guide to help you select the most suitable heterogeneous catalysts for diverse synthetic applications.