powder
포함
~50% water
반응 적합성
core: platinum
reagent type: catalyst
라벨링 범위
5 wt. % loading (dry basis)
중량
Unit weight excludes weight of water
Matrix
activated carbon, wet support
SMILES string
[Pt]
InChI
1S/Pt
InChI key
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Product can be used with our benchtop hydrogen generator, H-Genie Lite (Z744083)
법적 정보
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1
Storage Class Code
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable