주요 문서
904554
Sigma-Aldrich
DMT-2′O-TBDMS-rC(ac)-3-15N phosphoramidite
≥98 atom % 15N, ≥95% (CP)
동의어(들):
N-acetyl-5′-O-[bis(4-methoxyphenyl)phenylmethyl]-2′-O-[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]-cytidine-3-15N, 3′-[2-cyanoethyl N,N-bis(1-methylethyl)phosphoramidite]
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 MG
₩949,837
50 MG
₩2,955,071
₩949,837
예상 입고일2025년 5월 19일세부사항
추가 정보 요청
크기 선택
보기 변경
10 MG
₩949,837
50 MG
₩2,955,071
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C47H6415NN4O9PSi
Molecular Weight:
903.09
MDL number:
UNSPSC 코드:
41106305
NACRES:
NA.12
₩949,837
예상 입고일2025년 5월 19일세부사항
추가 정보 요청
동위원소 순도
≥98 atom % 15N
Quality Level
분석
≥95% (CP)
양식
powder
기술
bio NMR: suitable
oligo synthesis: suitable
질량 이동
M+1
저장 온도
−20°C
SMILES string
C[Si](C(C)(C)C)(C)O[C@@H]1[C@H](OP(N(C(C)C)C(C)C)OCCC#N)[C@@H](COC(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=C(OC)C=C3)C4=CC=C(OC)C=C4)O[C@H]1N5C([15N]=C(NC(C)=O)C=C5)=O
InChI
1S/C47H64N5O9PSi/c1-32(2)52(33(3)4)62(58-30-16-28-48)60-42-40(59-44(43(42)61-63(11,12)46(6,7)8)51-29-27-41(49-34(5)53)50-45(51)54)31-57-47(35-17-14-13-15-18-35,36-19-23-38(55-9)24-20-36)37-21-25-39(56-10)26-22-37/h13-15,17-27,29,32-33,40,42-44H,16,30-31H2
InChI key
QKWKXYVKGFKODW-FYANLFODSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)