주요 문서
903744
Sigma-Aldrich
Progesterone-2,3,4,20,21-13C5
≥99 atom % 13C, ≥98% (CP)
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 MG
₩902,944
₩902,944
예상 입고일2025년 5월 21일세부사항
추가 정보 요청
크기 선택
보기 변경
1 MG
₩902,944
About This Item
실험식(Hill 표기법):
13C5C16H30O2
Molecular Weight:
319.42
UNSPSC 코드:
12142200
NACRES:
NA.24
₩902,944
예상 입고일2025년 5월 21일세부사항
추가 정보 요청
동위원소 순도
≥99 atom % 13C
Quality Level
분석
≥98% (CP)
양식
powder
기술
mass spectrometry (MS): suitable
질량 이동
M+5
저장 온도
−20°C
SMILES string
O=[13C]1[13CH]=C2CCC3C4CC[C@H]([13C]([13CH3])=O)[C@@]4(C)CCC3[C@@](C[13CH2]1)2C
InChI
1S/C21H30O2/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(23)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3/h12,16-19H,4-11H2,1-3H3/t16?,17-,18?,19?,20+,21-/m1/s1/i1+1,8+1,12+1,13+1,15+1
InChI key
RJKFOVLPORLFTN-VSRAQHLGSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Health hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)