주요 문서
903590
Sigma-Aldrich
N-Phenyl-13C6-2-napthylamine
≥98 atom % 13C, ≥98% (CP)
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 MG
₩571,445
₩571,445
예상 입고일2025년 5월 12일세부사항
추가 정보 요청
크기 선택
보기 변경
1 MG
₩571,445
About This Item
실험식(Hill 표기법):
13C6C10H13N
Molecular Weight:
225.24
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
NACRES:
NA.24
₩571,445
예상 입고일2025년 5월 12일세부사항
추가 정보 요청
동위원소 순도
≥98 atom % 13C
Quality Level
분석
≥98% (CP)
양식
solid
기술
mass spectrometry (MS): suitable
질량 이동
M+6
저장 온도
−20°C
SMILES string
[13C]1(NC2=CC(C=CC=C3)=C3C=C2)=[13CH][13CH]=[13CH][13CH]=[13CH]1
InChI key
KEQFTVQCIQJIQW-LZNBELBNSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Health hazardExclamation markEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)