주요 문서
54780
Supelco
LiChrospher® RP-8 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, HPLC Column
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩1,338,582
₩1,338,582
예상 입고일2025년 4월 14일세부사항
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩1,338,582
About This Item
UNSPSC 코드:
41115700
eCl@ss:
32110501
₩1,338,582
예상 입고일2025년 4월 14일세부사항
제품명
LiChrospher® RP-8 HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Agency
suitable for USP L7
특징
endcapped: no
제조업체/상표
LiChrospher®
라벨링 범위
12.5% Carbon loading
파라미터
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
기술
HPLC: suitable
길이 × I.D.
25 cm × 4.6 mm
표면적
350 m2/g
Matrix
octyl
기질 활성군
C8 (octyl) phase
입자 크기
5 μm
공극 크기
100 Å
응용 분야
food and beverages
분리 기술
reversed phase
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
LiChrospher® RP-8 HPLC Column is a traditionally produced spherical silica gel carrier with C-8 reversed-phase properties and is suitable for acidic, neutral and weakly basic compounds. Columns′ optimal selectivity and performance ensure reproducible separations from batch to batch.
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
법적 정보
LiChrospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)