주요 문서
903450
Sigma-Aldrich
3-Hydroxy-DL-kynurenine-(α,β,γ-13C3,α-amino-15N)
≥98 atom %, ≥95% (CP)
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 MG
₩1,181,866
₩1,181,866
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추가 정보 요청
크기 선택
보기 변경
1 MG
₩1,181,866
About This Item
실험식(Hill 표기법):
13C3C7H1215NNO4
Molecular Weight:
228.18
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
NACRES:
NA.24
₩1,181,866
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추가 정보 요청
동위원소 순도
≥98 atom %
Quality Level
분석
≥95% (CP)
양식
powder
기술
mass spectrometry (MS): suitable
질량 이동
M+4
저장 온도
−20°C
SMILES string
O[13C]([13CH]([15NH2])[13CH2]C(C1=CC=CC(O)=C1N)=O)=O
InChI key
VCKPUUFAIGNJHC-IUPFVMHNSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)