문서
78047
Supelco
3-Hydroxy-DL-kynurenine
analytical standard
동의어(들):
α,2-Diamino-3-hydroxy-γ-oxobenzenebutanoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H12N2O4
CAS Number:
Molecular Weight:
224.21
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
Grade
analytical standard
분석
≥90.0% (HPLC)
형태
powder
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
응용 분야
clinical testing
저장 온도
2-8°C
SMILES string
NC(CC(=O)c1cccc(O)c1N)C(O)=O
InChI
1S/C10H12N2O4/c11-6(10(15)16)4-8(14)5-2-1-3-7(13)9(5)12/h1-3,6,13H,4,11-12H2,(H,15,16)
InChI key
VCKPUUFAIGNJHC-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
시험 성적서(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.