주요 문서
903019
Sigma-Aldrich
[4,4′-Dimethyl-2,2′-bipyridine]nickel(II) dichloride hydrate
≥95%
동의어(들):
(4,4′-dmbpy)NiCl2
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
500 MG
₩124,236
₩124,236
예상 입고일2025년 5월 16일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
500 MG
₩124,236
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H12Cl2N2Ni · xH2O
Molecular Weight:
313.84 (anhydrous basis)
UNSPSC 코드:
12352101
NACRES:
NA.22
₩124,236
예상 입고일2025년 5월 16일세부사항
벌크 견적 요청
분석
≥95%
양식
powder or crystals
반응 적합성
core: nickel
reaction type: Cross Couplings
reagent type: catalyst
mp
>300 °C
애플리케이션
Ni-catalyst for cross-couplings of alpha-carbonyl pyridinium salts.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
Nickel complexes catalyze various synthetic reactions like oxidative addition, C-H activation, and cross-coupling.