주요 문서
901681
Sigma-Aldrich
Phosphonic acid-18O3
≥95 atom % 18O, ≥98% (CP)
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 MG
₩2,261,928
₩2,261,928
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추가 정보 요청
크기 선택
보기 변경
10 MG
₩2,261,928
About This Item
실험식(Hill 표기법):
H318O3P
CAS Number:
Molecular Weight:
88.00
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352301
NACRES:
NA.12
₩2,261,928
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추가 정보 요청
동위원소 순도
≥95 atom % 18O
Quality Level
분석
≥98% (CP)
양식
solid
질량 이동
M+2
저장 온도
room temp
SMILES string
[18OH]P([18OH])([H])=[18O]
InChI
1S/H3O3P/c1-4(2)3/h4H,(H2,1,2,3)/i1+2,2+2,3+2
InChI key
ABLZXFCXXLZCGV-FIXSIXJRSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
CorrosionExclamation markEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)