주요 문서
901262
Sigma-Aldrich
Rubidium-85Rb chloride
≥99.5 atom % (85Rb), ≥99.5% (CP)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
85RbCl
CAS Number:
Molecular Weight:
120.36
UNSPSC 코드:
12142200
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
동위원소 순도
≥99.5 atom % (85Rb)
분석
≥99.5% (CP)
양식
solid
질량 이동
M-1
SMILES string
[85Rb]Cl
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)