주요 문서
1.07615
Supelco
Rubidium chloride
for analysis EMSURE®
동의어(들):
Rubidium chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
25 G
₩505,166
₩505,166
예상 입고일2025년 2월 13일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
25 G
₩505,166
About This Item
실험식(Hill 표기법):
ClRb
CAS Number:
Molecular Weight:
120.92
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
EC 인덱스 번호:
232-240-9
NACRES:
NA.21
분석:
≥98.0% (silver nitrate titration)
양식:
solid
₩505,166
예상 입고일2025년 2월 13일세부사항
벌크 견적 요청
Quality Level
제품 라인
EMSURE®
분석
≥98.0% (silver nitrate titration)
양식
solid
효능
4440 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
7 (20 °C, 50 g/L)
bp
1390 °C
mp
715 °C
density
2.76 g/cm3 at 20 °C
벌크 밀도
1000‑1200 kg/m3
음이온 미량물
sulfate (SO42-): ≤0.2%
양이온 미량물
Al: ≤0.001%
Cu: ≤0.0003%
Fe: ≤0.0003%
Mg: ≤0.0005%
N: ≤0.003%
Pb: ≤0.003%
Zn: ≤0.0003%
저장 온도
2-30°C
SMILES string
[Rb+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Rb/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
FGDZQCVHDSGLHJ-UHFFFAOYSA-M
분석 메모
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Identity: passes test
Sulfate (SO₄): ≤ 0.2 %
Total nitrogen (N): ≤ 0.003 %
Al (Aluminium): ≤ 0.001 %
Cu (Copper): ≤ 0.0003 %
Fe (Iron): ≤ 0.0003 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.0005 %
Pb (Lead): ≤ 0.003 %
Zn (Zinc): ≤ 0.0003 %
법적 정보
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable