주요 문서
900957
Sigma-Aldrich
Azide agarose
동의어(들):
Azide functionalized agarose
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
2 ML
₩219,443
₩219,443
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
2 ML
₩219,443
About This Item
UNSPSC 코드:
12352125
NACRES:
NA.22
₩219,443
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
양식
slurry (50% slurry in 20% ethanol / 80% water)
Quality Level
반응 적합성
reaction type: click chemistry
refractive index
n/D 1.343
density
0.978 g/mL
저장 온도
2-8°C
애플리케이션
Azide agarose is a 6% crosslinked agarose resin that is activated with azide functional groups for covalent capture of alkyne-tagged biomolecules via copper(I)-catalyzed alkyne-azide or copper(I)-free strain-promoted alkyne-azide click chemistry approach. This product can be used for either a batch protocol or a low-pressure column method.[1]
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
?Clickable? agarose for affinity chromatography.
Punna S, et al.
Bioconjugate Chemistry, 16(6), 1536-1541 (2005)
Sreenivas Punna et al.
Bioconjugate chemistry, 16(6), 1536-1541 (2005-11-17)
Successful purification of biological molecules by affinity chromatography requires the attachment of desired ligands to biocompatible chromatographic supports. The Cu(I)-catalyzed cycloaddition of azides and alkynes-the premier example of "click chemistry"-is an efficient way to make covalent connections among diverse molecules
문서
Choosing the right crosslinker for your biochemical or bioconjugation research can be challenging. Our selection guide can help you find the perfect match for your applications.
생화학 또는 생체접합 연구에 적합한 가교제를 선택하는 것은 어려운 일입니다. 당사의 선택 가이드는 귀사의 응용분야에 가장 잘 맞는 제품을 찾는 데 도움을 드릴 수 있습니다.