분석
≥95% (oligomer purity)
양식
powder
분자량
average Mn 400
반응 적합성
reaction type: click chemistry
reagent type: cross-linking reagent
Ω-끝
hydroxyl
α-끝
azide
작용기
azide
hydroxyl
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCN=[N+]=[N-]
InChI
1S/C16H33N3O8/c17-19-18-1-3-21-5-7-23-9-11-25-13-15-27-16-14-26-12-10-24-8-6-22-4-2-20/h20H,1-16H2
InChI key
BUMODEBRFGPXRM-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Some of the reported applications include:
- Synthesis of strain-stiffening hydrogels through self-assembly of oligomers fibres derived from Azido-PEG (n=7).[1]
- Synthesis of biodegradable tetra-PEG hydrogels for drug delivery system.[2]
- Synthesis of heterobifunctional oligo(ethylene glycol) linkers for bioconjugation and targeted drug delivery.[3]
- Preparation of synthetic amphiphiles for programmed pH-dependent dispersions of carbon nanotubes (CNTs).[4]
- Selective glycoprotein detection through allosteric click-imprinting by using a self-assembled monolayer developed from the above oligomer.[5]
- Preparation of bioactivated quantum dot micelles containing fluorescent nanocrystals.[6]
포장
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
이미 열람한 고객
문서
Progress in biotechnology fields such as tissue engineering and drug delivery is accompanied by an increasing demand for diverse functional biomaterials. One class of biomaterials that has been the subject of intense research interest is hydrogels, because they closely mimic the natural environment of cells, both chemically and physically and therefore can be used as support to grow cells. This article specifically discusses poly(ethylene glycol) (PEG) hydrogels, which are good for biological applications because they do not generally elicit an immune response. PEGs offer a readily available, easy to modify polymer for widespread use in hydrogel fabrication, including 2D and 3D scaffold for tissue culture. The degradable linkages also enable a variety of applications for release of therapeutic agents.
조직 공학과 약물 전달과 같은 생명 공학의 진보는 다양한 기능성 바이오 소재에 대한 수요 증가를 동반합니다. 연구의 집중 관심 대상이 되어온 바이오 소재의 한 분야는 바로 하이드로겔으로, 화학적으로나 물리적으로 세포의 자연 환경과 유사하게 닮아 있기 때문에 세포를 키우는 토대로 사용될 수 있습니다. 본 기술 문서에서는 일반적으로 면역 반응을 유발하지 못하기 때문에 생물학적 용도로 적합한 PEG(폴리에틸렌 글리콜) 하이드로겔에 대해 상세하게 논의합니다. PEG는 쉽게 이용할 수 있으며, 손쉽게 고분자를 수정하여 세포 배양을 위한 2D 및 3D 뼈대를 포함한 하이드로겔 구성에 광범위하게 사용할 수 있습니다. 또한 분해성 결합을 통해 치료제 출시를 위한 다양한 응용분야에도 도움을 줍니다.
Designing biomaterial scaffolds mimicking complex living tissue structures is crucial for tissue engineering and regenerative medicine advancements.