주요 문서
901106
Sigma-Aldrich
FIr6
동의어(들):
Bis(2,4-difluorophenylpyridinato)-tetrakis(1-pyrazolyl)borate iridium(III)
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 MG
₩434,928
₩434,928
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
100 MG
₩434,928
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C34H24N10BF4Ir
CAS Number:
Molecular Weight:
851.64
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
NACRES:
NA.23
₩434,928
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
98%
Quality Level
양식
solid
색상
yellow
SMILES string
FC(C=C1[Ir]23[N]4=CC=CN4B(N5N=CC=C5)(N6C=CC=N6)N7C=CC=[N]37)=CC(F)=C1C8=[N]2C=CC=C8
InChI
1S/C12H12BN8.C11H6F2N.Ir/c1-5-14-18(9-1)13(19-10-2-6-15-19,20-11-3-7-16-20)21-12-4-8-17-21;12-8-4-5-9(10(13)7-8)11-3-1-2-6-14-11;/h1-12H;1-4,6-7H;
InChI key
OXHBKGURKPVEIE-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Improvement of efficiency roll-off in blue phosphorescence OLED using double dopants emissive layer.
Yoo S, et al.
Journal of Luminescence, 160, 346-350 (2015)
Yu Gu et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 21(22), 8250-8256 (2015-04-23)
An adamantane-based host material, namely, 4-{3-[4-(9H-carbazol-9-yl)phenyl]adamantan-1-yl}benzonitrile (CzCN-Ad), was prepared by linking an electron-donating carbazole unit and an electron-accepting benzonitrile moiety through an adamantane bridge. In this approach, two functional groups were attached to tetrahedral points of adamantane to construct an