주요 문서
931004
Sigma-Aldrich
9-(3′-(4,6-diphenyl-1,3,5-triazin-2-yl)biphenyl-3-yl)-9H-carbazole
≥99% (HPLC)
동의어(들):
Cz-m2Ph-TRZ
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
250 MG
₩249,792
₩249,792
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
250 MG
₩249,792
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C39H26N4
CAS Number:
Molecular Weight:
550.65
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352207
NACRES:
NA.23
₩249,792
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Grade
sublimed grade
Quality Level
설명
T1 = 2.81 eV
분석
≥99% (HPLC)
λmax
280 nm±10 nm in toluene
오비탈 에너지
HOMO 6.08 eV 
LUMO 3.28 eV 
애플리케이션
It′s popularly used in OLEDs as a host TADF material, contributing to increased efficiency (exciplex efficient emitter) and long lifetime OLED device.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
High Efficiency Exciplex Emitters Using Donor?Acceptor Type Acceptor Material.
Seok O C, et al.
The Journal of Physical Chemistry C, 119(39), 22618?22624-22618?22624 (2015)
Dongdong Zhang et al.
ACS applied materials & interfaces, 8(6), 3825-3832 (2016-01-23)
Exciplex forming cohosts have been widely adopted in phosphorescent organic light-emitting diodes (PHOLEDs), achieving high efficiency with low roll-off and low driving voltage. However, the influence of the exciplex-forming hosts on the lifetimes of the devices, which is one of